Tetraboritan dvojsodný, anhydrous ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 1330-43-4
Molecular Formula: B4Na2O7
Formula Weight: 201.22
Physical Form: Powder
Density: 2.367
Refractive Index: 1.501
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 741°
Boiling Point: 1575° dec.
Merck Reference: 14,8590
MDL No.: MFCD00081185
Vzorec:
Na₂B₄O₇ Teplota varu: 1575 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 741 °C Hustota: 2,367 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081185 Číslo CAS: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Merck Index: 14,8590 |