Tlačiť
Tetraboritan dvojsodný, anhydrous 98% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Borax, Sodium tetraborate
206291000 206295000 206290025
ACRO206291000EA 45.73 EUR
ACRO206291000 ACRO206295000 ACRO206290025
Tetraboritan dvojsodný, anhydrous 98% for analysis
Tetraboritan dvojsodný
Vzorec: Na₂B₄O₇
Teplota varu: 1575 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 741 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081185
Číslo CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤200 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)