Tlačiť
Spectromelt® A 10 (Tetraboritan dvojlithný) for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.10783.1000 1.10783.5000
1.10783.1000EA 426.2 EUR
1.10783.1000 1.10783.5000
Spectromelt® A 10 (Tetraboritan dvojlithný) for analysis, Supelco®
Tetraboritan dvojlithný
Vzorec: Li₂B₄O₇
Mw: 169.12
Teplota tavenia: 918
Hustota: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011083
Číslo CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (acidimetric) ≥ 98.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %