Tlačiť
Tetraboritan dvojlithný analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05699.0100 1.05699.1000
1.05699.0100EA 73.81 EUR
1.05699.0100 1.05699.1000
Tetraboritan dvojlithný analytical reagent, Supelco®
Tetraboritan dvojlithný
Vzorec: Li₂B₄O₇
Teplota tavenia: 918 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011083
Číslo CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 930 °C
Molar Mass 169.12 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 9.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)