Tetraboritan dvojlithný ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
10744.14
10744.22
10744.A1
10744.14EA
79.31
EUR
10744.14
10744.22
10744.A1
Tetraboritan dvojlithný ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Tetraboritan dvojlithný
Purity: 99.998%
CAS No.: 12007-60-2
Molecular Formula: B4Li2O7
Formula Weight: 169.12
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 930°
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00011083
Vzorec:
Li₂B₄O₇ Mw: 169.12 Teplota tavenia: 930 °C Hustota: 2.4 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011083 Číslo CAS: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,5524 |