Tlačiť
Tetraboritan dvojlithný 98+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
206940010 206942500
ACRO206940010EA 534.75 EUR
ACRO206940010 ACRO206942500
Tetraboritan dvojlithný 98+% for analysis
Tetraboritan dvojlithný
Vzorec: Li₂B₄O₇
Mw: 169.12
Teplota tavenia: 930 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011083
Číslo CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 200°C)
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm