Tlačiť
Sodium tetrachloroaurate dihydrate, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
26069.081EA 167.03 EUR
26069.081 26069.126
Sodium tetrachloroaurate dihydrate, TECHNICAL
Sodium tetrachloroaurate dihydrate
Vzorec: NaAuCl₄·2H₂O
Mw: 397.8
Číslo MDL: MFCD00149162
Číslo CAS: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
OSN: 3260
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test