Lithium hexafluoroarsenate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11530.09
11530.18
11530.09EA
196.95
EUR
11530.09
11530.18
Lithium hexafluoroarsenate ≥99%
Lithium hexafluoroarsenate
Purity: 99%
CAS No.: 29935-35-1
Molecular Formula: LiAsF6
Formula Weight: 195.85
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00011076
Vzorec:
AsF₆Li Teplota tavenia: 349 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011076 Číslo CAS: 29935-35-1 EINECS: 249-963-0 OSN: 1557 ADR: 6.1,II |