Hydrid hlinito-lithný ≥97%, pellets
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 16853-85-3
Molecular Formula: LiAlH4
Formula Weight: 37.95
Physical Form: Pellets
Density: 0.917
Appearance: Whote to grey
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
H₄AlLi Teplota tavenia: >125 °C (rozkl.) Hustota: 0,917 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011075 Číslo CAS: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 OSN: 1410 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,349 |