Sodium hexafluoroaluminate ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Trisodium hexafluoroaluminate, Sodium hexafluoroaluminate(III)
36345.18
36345.30
36345.18EA
171.84
EUR
36345.18
36345.30
Sodium hexafluoroaluminate ≥99.5% (metals basis)
Sodium hexafluoroaluminate
Purity: 99.5%
CAS No.: 13775-53-6
Molecular Formula: Na3AlF6
Formula Weight: 209.95
Physical Form: 3-12mm Lump
Density: 2.90
Melting Point: 1000°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003507
Vzorec:
AlF₆Na₃ Mw: 209.94 Teplota tavenia: 1000 °C Hustota: 2.90 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003507 Číslo CAS: 13775-53-6 EINECS: 237-410-6 OSN: 3077 ADR: 9 III |