Tlačiť
2,7-Dibromofluorene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
355240050 355240250
ACRO355240050EA 38.23 EUR
ACRO355240050 ACRO355240250
2,7-Dibromofluorene 99%
2,7-Dibromofluorene
Vzorec: C₁₃H₈Br₂
Teplota tavenia: 164…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019048
Číslo CAS: 16433-88-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥98.5 %