Tlačiť
1,4-Dioxan, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
76887-10ML-F 76887-5ML-F
76887-10ML-FEA 152.83 EUR
76887-10ML-F 76887-5ML-F
1,4-Dioxan, Supelco®
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota varu: 101,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 11,8 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006571
Číslo CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
OSN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ade1c36facd0a2ae883d57bee57815192da26e19&vid=2ae2677d10a3ea61183e6cf754b5c722e77b539c&prid=web&clid=SAPDAM