Tlačiť
1,4-Dioxan 99 Stabilised, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilizácia: 25 ppm BHT
23532.297EA 109.35 EUR
23532.297 23532.366 23532.468
1,4-Dioxan 99 Stabilised, GPR RECTAPUR®
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88.11
Teplota varu: 101.1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 11.8 °C
Hustota: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006571
Číslo CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
OSN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Boiling point 99 - 102 °C
Density (20/4) 1.030 - 1.035