Tlačiť
1,4-Dioxan, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03132.1000 1.03132.2500
1.03132.1000EA 381.07 EUR
1.03132.1000 1.03132.2500
1,4-Dioxan, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota varu: 101,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 11,8 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006571
Číslo CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
OSN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM