Tlačiť
1,4-Dioxan 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
39118.AP 39118.K2 39118.K7 39118.AY
39118.APEA 105.75 EUR
39118.AP 39118.K2 39118.K7 39118.AY
1,4-Dioxan 99+% ACS
1,4-Dioxan
Purity: 99+% CAS No.: 123-91-1 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid Density: 1.034 Refractive Index: 1.4220 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Ether-like Melting Point: 11.8° Boiling Point: 100-102° Beilstein Reference: 102551 Merck Reference: 14,3300 UN No.: 1165 MDL No.: MFCD00006571
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88.11
Teplota varu: 100…102 °C
Teplota tavenia: 11.8
Hustota: 1.034
Teplota vzplanutia: 12 °C (54 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006571
Číslo CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
OSN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 14,3300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM