1,4-Dioxan, dry_extra 99.8% Stabilised, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
326891000
326890010
326890025
326891000.EA
107.75
EUR
326891000.
326890010.
326890025.
1,4-Dioxan, dry_extra 99.8% Stabilised, AcroSeal®
1,4-Dioxan
Vzorec:
C₄H₈O₂ Mw: 88.11 Teplota varu: 101 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 12 °C Hustota: 1.034 g/cm³ Teplota vzplanutia: 12 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006571 Číslo CAS: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 OSN: 1165 ADR: 3 II Merck Index: 13,03330 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.75 % |
Stabilizer | 2 to 5 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.002 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |