Tlačiť
1,4-Dioxan 99.5% HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
268340010 268340025
ACRO268340010EA 371.32 EUR
ACRO268340010 ACRO268340025
1,4-Dioxan 99.5% HPLC
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88.11
Teplota varu: 101.1
Teplota tavenia: 12 °C
Hustota: 1.034 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006571
Číslo CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
OSN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.025 %
GC ≥99.4 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered