Tlačiť
1,4-Dioxan 99+% Spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
167800025 167805000 167800010
ACRO167800025EA 601.24 EUR
ACRO167800025 ACRO167805000 ACRO167800010
1,4-Dioxan 99+% Spectroscopy
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88.11
Teplota varu: 101 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 12 °C
Hustota: 1.034 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006571
Číslo CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
OSN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %