Cyklohexen ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11359.0F
A11359.AE
A11359.AP
A11359.0FEA
196.95
EUR
A11359.0F
A11359.AE
A11359.AP
Cyklohexen ≥99%
Cyklohexen
Purity: 99%
CAS No.: 110-83-8
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Petrol-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 83-85°
Beilstein Reference: 906737
Merck Reference: 14,2727
UN No.: 2256
MDL No.: MFCD00001539
Vzorec:
C₆H₁₀ Teplota varu: 83…85 °C Teplota tavenia: –104 °C Hustota: 0,811 Teplota vzplanutia: –20 °C (–4 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001539 Číslo CAS: 110-83-8 EINECS: 203-807-8 OSN: 2256 ADR: 3,II Merck Index: 14,2727 |