Tlačiť
Cyklohexen ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11359.0F A11359.AE A11359.AP
A11359.0FEA 196.95 EUR
A11359.0F A11359.AE A11359.AP
Cyklohexen ≥99%
Cyklohexen
Purity: 99% CAS No.: 110-83-8 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -20°(-4°F) Refractive Index: 1.4460 Odour: Petrol-like Melting Point: -104° Boiling Point: 83-85° Beilstein Reference: 906737 Merck Reference: 14,2727 UN No.: 2256 MDL No.: MFCD00001539
Vzorec: C₆H₁₀
Teplota varu: 83…85 °C
Teplota tavenia: –104 °C
Hustota: 0,811
Teplota vzplanutia: –20 °C (–4 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001539
Číslo CAS: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
OSN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 14,2727