Tlačiť
Cyklohexen 99% stabilised, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
154840010 154840025 154845000 154840100
ACRO154840010EA 90.65 EUR
ACRO154840010 ACRO154840025 ACRO154845000 ACRO154840100
Cyklohexen 99% stabilised, pure
Cyklohexen
Vzorec: C₆H₁₀
Teplota varu: 83 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –104 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001539
Číslo CAS: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
OSN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 2-tert-Butyl-4-methylphenol