Cyklohexen 99% stabilised, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
154840010
154840025
154845000
154840100
ACRO154840010EA
90.65
EUR
ACRO154840010
ACRO154840025
ACRO154845000
ACRO154840100
Cyklohexen 99% stabilised, pure
Cyklohexen
Vzorec:
C₆H₁₀ Teplota varu: 83 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –104 °C Hustota: 0,81 g/cm³ Teplota vzplanutia: –20 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001539 Číslo CAS: 110-83-8 EINECS: 203-807-8 OSN: 2256 ADR: 3,II Merck Index: 13,02756 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | Approx. 100 ppm 2-tert-Butyl-4-methylphenol |