Tlačiť
Cycloheptene 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
304260050 304260250
ACRO304260050EA 144.4 EUR
ACRO304260050 ACRO304260250
Cycloheptene 95%
Cycloheptene
Vzorec: C₇H₁₂
Teplota varu: 114,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –56 °C
Hustota: 0,82 g/cm³
Teplota vzplanutia: –006 °C
Číslo MDL: MFCD00004156
Číslo CAS: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
OSN: 2242
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % BHT