Tlačiť
Bicyclohexyl 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
402211000 402210250
ACRO402211000EA 263.97 EUR
ACRO402211000 ACRO402210250
Bicyclohexyl 99%
Bicyclohexyl
Vzorec: C₁₂H₂₂
Mw: 166.31
Teplota varu: 227 °C
Teplota tavenia: 3…4 °C
Hustota: 0.86 g/cm³
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003815
Číslo CAS: 92-51-3
EINECS: 202-161-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %