Tlačiť
Methylcyclopentane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
345245000 345240250 345240025
ACRO345245000EA 199.36 EUR
ACRO345245000 ACRO345240250 ACRO345240025
Methylcyclopentane 95%
Methylcyclopentane
Vzorec: C₆H₁₂
Teplota varu: 71 °C
Teplota tavenia: –142,4 °C
Hustota: 0,748 g/cm³
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001382
Číslo CAS: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
OSN: 2298
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %