Tlačiť
methylcyklohexan ≥99%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
25505.366EA 203.37 EUR
25505.366 25505.468
methylcyklohexan ≥99%, TECHNICAL
methylcyklohexan
Vzorec: C₆H₁₁CH₃
Teplota varu: 101 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –126 °C
Hustota: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001497
Číslo CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
OSN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Water Max. 50 ppm