Tlačiť
Methylenecyclohexane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
325510010 325510050
ACRO325510010EA 66.99 EUR
ACRO325510010 ACRO325510050
Methylenecyclohexane 98%
Methylenecyclohexane
Vzorec: C₇H₁₂
Teplota varu: 102…103 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –126 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Teplota vzplanutia: –006 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001661
Číslo CAS: 1192-37-6
EINECS: 203-624-3
OSN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %