Cyclopropanemethylamine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Cyclopropylmethylamine, (Cyclopropylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclopropane
A13946.03
A13946.06
A13946.14
A13946.03EA
40.07
EUR
A13946.03
A13946.06
A13946.14
Cyclopropanemethylamine ≥98%
Cyclopropanemethylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 2516-47-4
Molecular Formula: C4H9N
Formula Weight: 71.12
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Amine-like
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 773674
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00037147
Vzorec:
C₄H₉N Teplota varu: 85…86 °C Hustota: 0,820 Teplota vzplanutia: 2 °C (36 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00037147 Číslo CAS: 2516-47-4 EINECS: 219-737-6 OSN: 2733 ADR: 3,II |