Tlačiť
(Chloromethyl)cyclopropane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyclopropyl methyl chloride
L06986.06 L06986.14
L06986.06EA 100.28 EUR
L06986.06 L06986.14
(Chloromethyl)cyclopropane ≥97%
(Chloromethyl)cyclopropane
Purity: 97% CAS No.: 5911-08-0 Molecular Formula: C4H7Cl Formula Weight: 90.55 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4360 Odour: Recognizable Melting Point: -91° Boiling Point: 87-89° Beilstein Reference: 635697 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001307
Vzorec: C₄H₇Cl
Teplota varu: 87…89 °C
Teplota tavenia: –91 °C
Hustota: 0,980
Teplota vzplanutia: –1 °C (30 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001307
Číslo CAS: 5911-08-0
EINECS: 227-632-1
OSN: 1993
ADR: 3,II