Tlačiť
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15280.03 A15280.06 A15280.14
A15280.03EA 60.57 EUR
A15280.03 A15280.06 A15280.14
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 98% CAS No.: 4341-24-6 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 1099692
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Teplota tavenia: 126…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010379
Číslo CAS: 4341-24-6