Tlačiť
Cyclohexylacetone 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12748.06 A12748.14
A12748.06EA 237.93 EUR
A12748.06 A12748.14
Cyclohexylacetone 96%
Cyclohexylacetone
Refractive Index: 1.4528 Boiling Point: 198-200° MDL No.: MFCD00019395
Vzorec: C₉H₁₆O
Mw: 140.23
Teplota varu: 198…200 °C
Hustota: 0.905
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019396
Číslo CAS: 103-78-6
EINECS: 203-143-9