(Bromomethyl)cyclopropane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L01122.03
L01122.06
L01122.14
L01122.03EA
64.18
EUR
L01122.03
L01122.06
L01122.14
(Bromomethyl)cyclopropane ≥97%
(Bromomethyl)cyclopropane
Purity: 97%
CAS No.: 7051-34-5
Molecular Formula: C4H7Br
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4770
Boiling Point: 111-112°
Beilstein Reference: 605296
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001306
Vzorec:
C₄H₇Br Mw: 135 Teplota varu: 111…112 °C Hustota: 1.410 Teplota vzplanutia: 41 °C (105 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00001306 Číslo CAS: 7051-34-5 EINECS: 230-331-8 OSN: 1993 ADR: 3 III |