Tlačiť
(Bromomethyl)cyclopropane 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
221810010 221810050 221810250
ACRO221810010EA 120.34 EUR
ACRO221810010 ACRO221810050 ACRO221810250
(Bromomethyl)cyclopropane 96%
(Bromomethyl)cyclopropane
Vzorec: C₄H₇Br
Mw: 135
Teplota varu: 101…108 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.38 g/cm³
Teplota vzplanutia: 41 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001306
Číslo CAS: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥95 %
Specific gravity (20°C) 1.385 to 1.415