Tlačiť
Cyklopentan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18769.0250EA 92.93 EUR
8.18769.0250 8.18769.9999 8.18769.0050 8.18769.1000
Cyklopentan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cyklopentan
Vzorec: C₅H₁₀
Mw: 70,13 g/mol
Teplota varu: 49 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –93,3 °C
Hustota: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001356
Číslo CAS: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
OSN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02769
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/15/772715.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -93.3 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Boiling Point 49 °C
Vapor Pressure 346 hPa (20 °C)
Flash Point -42 °C
Refractive Index 1.4065 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 8.7 %(V)
Density 0.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C