Cyklopentan for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
CAS No.: 287-92-3
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Flash Point: -37°(-34°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.748
Refractive Index: 1.4060
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1900195
Merck Reference: 14,2741
UN No.: 1146
MDL No.: MFCD00001356
For HPLC and Spectrophotometry
Vzorec:
C₅H₁₀ Teplota varu: 47…49 °C Teplota tavenia: –95 °C Hustota: 0,748 Teplota vzplanutia: –37 °C (–34 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001356 Číslo CAS: 287-92-3 EINECS: 206-016-6 OSN: 1146 ADR: 3,II Merck Index: 14,2741 |