Tlačiť
Ethyl-2-furoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W501301-100G-K W501301-1KG-K
SIALW501301-100G-KEA 126.75 EUR
SIALW501301-100G-K SIALW501301-1KG-K
Ethyl-2-furoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-furoate
Vzorec: C₇H₈O₃
Číslo MDL: MFCD00003237
Číslo CAS: 614-99-3
EINECS: 210-404-0