Tlačiť
Methyl-2-furoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W270318-100G-K W270318-1KG-K W270318-5KG-K
SIALW270318-100G-KEA 108.95 EUR
SIALW270318-100G-K SIALW270318-1KG-K SIALW270318-5KG-K
Methyl-2-furoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-furoate
Vzorec: C₆H₆O₃
Mw: 126.11
Číslo MDL: MFCD00003236
Číslo CAS: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
OSN: 2810
ADR: 6.1 III