Tlačiť
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
T9659-100G T9659-1KG T9659-250G
SIALT9659-100GEA 418.77 EUR
SIALT9659-100G SIALT9659-1KG SIALT9659-250G
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Vzorec: C₇H₁₇NO₆S
Mw: 243.28
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007538
Číslo CAS: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1