Tlačiť
Vitamin A acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
R7882-1G R7882-5G
SIALR7882-1GEA 92.66 EUR
SIALR7882-1G SIALR7882-5G
Vitamin A acetate, Sigma-Aldrich®
Vitamin A acetate
Vzorec: C₂₂H₃₂O₂
Číslo MDL: MFCD00019413
Číslo CAS: 127-47-9
EINECS: 204-844-2