Tlačiť
Pyridine-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
P62003-25G P62003-100G P62003-500G
SIALP62003-25GEA 49.34 EUR
SIALP62003-25G SIALP62003-100G SIALP62003-500G
Pyridine-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₅NO
Číslo MDL: MFCD00006290
Číslo CAS: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III