Tlačiť
Brij® 96, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P6136-100G P6136-1KG P6136-500G
SIALP6136-100GEA 68.99 EUR
SIALP6136-100G SIALP6136-1KG SIALP6136-500G
Brij® 96, Sigma-Aldrich®
Brij® 96
Vzorec: C₃₈H₇₆O₁₁
Číslo CAS: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2