Tlačiť
4-Picolyl chloride hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
P43807-100G P43807-10G
SIALP43807-100GEA 171.68 EUR
SIALP43807-100G SIALP43807-10G
4-Picolyl chloride hydrochloride, Sigma-Aldrich®
4-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
Číslo MDL: MFCD00012826
Číslo CAS: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
OSN: 3261
ADR: 8,III