Tlačiť
3-Picolyl chloride hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
P43602-25G P43602-5G
SIALP43602-25GEA 118.33 EUR
SIALP43602-25G SIALP43602-5G
3-Picolyl chloride hydrochloride, Sigma-Aldrich®
3-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
Číslo MDL: MFCD00012818
Číslo CAS: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
OSN: 3261
ADR: 8,III