Tlačiť
Brij® S20, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Polyethylene glycol octadecyl ether, Steareth 20, Polyoxyethylene (20) stearyl ether
P4019-100G P4019-500G
SIALP4019-100GEA 79.42 EUR
SIALP4019-100G SIALP4019-500G
Brij® S20, Sigma-Aldrich®
Brij® S20
Vzorec: C₁₈H₃₇(OCH₂CH₂)₂₀OH
Teplota tavenia: 44…46 °C (lit.)
Číslo MDL: MFCD00074177
Číslo CAS: 9005-00-9
EINECS: 500-017-8