Tlačiť
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
P1254-500G P1254-5KG
SIALP1254-500GEA 82.23 EUR
SIALP1254-500G SIALP1254-5KG
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Vzorec: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080891
Číslo CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6