Tlačiť
Homophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(Carboxymethyl)benzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
H16205-100G H16205-25G
SIALH16205-100GEA 149.62 EUR
SIALH16205-100G SIALH16205-25G
Homophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Homophthalic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.16
Číslo MDL: MFCD00004326
Číslo CAS: 89-51-0
EINECS: 201-913-9