Tlačiť
2-Chloroethyldiethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
D87201-100G D87201-1KG
SIALD87201-100GEA 34.3 EUR
SIALD87201-100G SIALD87201-1KG
2-Chloroethyldiethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyldiethylammonium chloride
Vzorec: C₆H₁₅Cl₂N
Číslo MDL: MFCD00012519
Číslo CAS: 869-24-9
EINECS: 212-786-4
OSN: 2928
ADR: 6.1,II