Tlačiť
3-Methylcrotonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylbut-2-enoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
D138606-100G D138606-500G
SIALD138606-100GEA 89.33 EUR
SIALD138606-100G SIALD138606-500G
3-Methylcrotonic acid, Sigma-Aldrich®
3-Methylcrotonic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.12
Číslo MDL: MFCD00004366
Číslo CAS: 541-47-9
EINECS: 208-782-7
OSN: 3261
ADR: 8 III