Tlačiť
L-α-Aminoadipic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7275-100MG A7275-1G A7275-250MG A7275-5G
SIALA7275-100MGEA 60.48 EUR
SIALA7275-100MG SIALA7275-1G SIALA7275-250MG SIALA7275-5G
L-α-Aminoadipic acid, Sigma-Aldrich®
L-α-Aminoadipic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₄
Mw: 161.16
Číslo MDL: MFCD00002636
Číslo CAS: 1118-90-7