Tlačiť
1-(2-Aminoethyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A55209-100G A55209-500G
SIALA55209-100GEA 32.13 EUR
SIALA55209-100G SIALA55209-500G
1-(2-Aminoethyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(2-Aminoethyl)piperazine
Vzorec: C₆H₁₅N₃
Číslo MDL: MFCD00005971
Číslo CAS: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
OSN: 2815
ADR: 8,III