Tlačiť
DL-α-Aminoadipic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A0637-10G A0637-1G A0637-5G
SIALA0637-10GEA 730.04 EUR
SIALA0637-10G SIALA0637-1G SIALA0637-5G
DL-α-Aminoadipic acid, Sigma-Aldrich®
DL-α-Aminoadipic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₄
Číslo MDL: MFCD00063119
Číslo CAS: 542-32-5
EINECS: 208-809-2